Learn More
Emma Safety Footwear Anne Sicherheitsschuhe
Superbequemer, formschöner Damen-Sicherheitsschuh. Mit der SmartTecAid™ Technologie können Feuchtigkeit und Schweiß sofort entfernt werden.
103.00 € - 121.90 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Anne |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15999081
|
Emma Safety Footwear
MM92251635 |
35 |
121.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15919091
|
Emma Safety Footwear
MM92251637 |
37 |
121.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15929091
|
Emma Safety Footwear
MM92251638 |
38 |
121.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15949091
|
Emma Safety Footwear
MM92251640 |
40 |
121.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15959091
|
Emma Safety Footwear
MM92251641 |
41 |
120.84 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15969091
|
Emma Safety Footwear
MM92251642 |
42 |
121.90 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15939091
|
Emma Safety Footwear
MM92251639 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15909091
|
Emma Safety Footwear
MM92251636 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- S1P-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Trockenarbeiten
- GripForce™ Easy-Twist
- Mikrofaserkonstruktion
- ESD: Elektrostatische Entladungen
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |
Schnüre | |
Anne | |
Mikrofaser |