Learn More
BD Annexin V-FITC
Artikelnummer. 15850609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 Tests
200 Tests
25 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15850609 25 Tests 1 Stück
10186463 200 Tests 1 Stück
15878688 100 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15850609 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 560931
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dient als empfindliche Sonde zur durchflusszytometrischen Analyse von Zellen, die die Apoptose durchlaufen
Identifiziert Apoptose in einem früheren Stadium als Assays auf der Grundlage nuklearer Veränderungen wie DNA-Fragmentierung.
  • Format: FITC
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 25 Tests
Probenvolumen 5 μl
Lagerungspuffer Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤ 0.09 % Natriumazid
Inhalt und Lagerung 4 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Konjugat FITC
Nur für Forschungszwecke