Learn More
Invitrogen™ Annexin V Ready Flow Conjugates for Apoptosis Detection
Artikelnummer. 15874943
Click to view available options
Anregung/Emission:
410/455
495/519
650/660
650/665
Farbe:
Blau
Grün
Rot
Tiefrot
Konjugat:
APC (Allophycocyanin)
Alexa Fluor 488
Alexa Fluor 647
Pacific Blue
Packungsgröße:
120 Reaktionen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15874943
Marke: Invitrogen™ R37175
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Annexin V Konjugat-Färbemittel ermöglichen die einfache Bestimmung apoptotischer Zellen über die Durchflusszytometrie.
Die gebrauchsfertigen eigenständigen Annexin V Ready Flow Konjugat-Färbemittel bieten mittels Durchflusszytometrie eine bis zu 100-fache Signalintensität bei der Fluoreszenz zwischen apoptotischen und nicht apoptotischen Zellen. Es ist nicht erforderlich, die Konjugat-Färbemittel zu verdünnen, zu wiegen oder zu pipettieren. Fügen Sie einfach einen Tropfen in die Zellen ein, inkubieren und analysieren Sie sie.
Annexin V-Konjugate bieten schnelle und zuverlässige Nachweismethoden für die Untersuchung der Externalisierung von Phosphatidylserin, einem Indikator für Zwischenstufen der Apoptose. Der Unterschied in der Fluoreszenzintensität zwischen apoptotischen und nicht apoptotischen Zellen, die mit unseren fluoreszierenden Annexin V-Konjugaten gefärbt wurden, beträgt typischerweise etwa das 100-fache und wird mittels Durchflusszytometrie gemessen.
Die Annexin V Ready Flow Konjugate werden als gebrauchsfertige, apoptotische Direct-to-Sample-Zellfärbemittel geliefert. Geben Sie einfach einen Tropfen aus der Tropfflasche direkt in 1 x 106 Zellen in 5 mM Ca2+-haltigen Zellkulturmedien oder Annexin-Bindungspuffer (Kat.- Nr. V13246 oder BMS500BB), Inkubieren und Analysieren. Das herkömmliche Annexin-Färbungsprotokoll kann als alternative Methode verwendet werden, indem die Zugabe von 5 μl Annexin-Konjugat durch die Zugabe von 1 Tropfen aus der Ready Flow-Tropfflasche ersetzt wird.
Das Annexin V Alexa Fluor 488 Konjugat ist bei 495 nm erregbar mit Emissionsspitzen von 519 nm.
Das Annexin V Alexa Fluor 647 Konjugat ist bei 650 nm erregbar mit Emissionsspitzen von 665 nm.
Das Annexin V APC Konjugat ist bei 650 nm erregbar mit Emissionsspitzen von 660 nm.
Das Annexin V Pacific Blue Konjugat ist bei 410 nm erregbar mit Emissionsspitzen von 455 nm.
Eine Färbung mit Annexin V zum Nachweis apoptotischer Zellen kann nur an lebenden Zellen und Gewebe vorgenommen werden. Wenn Proben nach dem Färben fixiert werden sollen, sind spezifische Bedingungen erforderlich, um eine transiente Signalretention zu erreichen. Dazu gehören die Verwendung eines alkoholfreien Fixierverfahrens auf Aldehydbasis, die Verwendung von Puffern, die Ca2+ enthalten, und die Vermeidung von Tensiden/Detergenzien. Für Ihren Komfort bieten wir auch einen konzentrierten Puffer zur Bindung von Annexin an. Dieser erleichert die Bindung von Annexin V mit Phosphatidylserin in Apoptose-Assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Annexin V Alexa Fluor 647 Ready Flow Konjugat
Menge 120 reactions
Kitinhalt 2 Tropfflaschen, bei Raumtemperatur lagern
Produkttyp Ready Flow Konjugat
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Durchflusszytometer-Laserlinien Rot
Anregung/Emission 650/665
Farbe Tiefrot
Versandbedingung Raumtemperatur
Konjugat Alexa Fluor 647
Zur Verwendung mit (Geräte) Durchflusszytometer