Learn More
MedChemExpress Ansamitocin P-3
Artikelnummer. 16412867
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16412867 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16412867 Lieferant MedChemExpress Lieferanten-Nr. HY15739
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Ansamitocin P-3 (Antibiotic C 15003P3) is a microtubule inhibitor. Ansamitocin P-3 is a macrocyclic antitumor antibiotic.
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekulargewicht 635.14 g/mol
Versandbedingung Room temperature
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
CAS 66584-72-3
Produkttyp Natural Products
Reinheit 98.0%
Löslichkeit DMSO : ≥ 100 mg/mL (157.45 mM)
Synonym Antibiotic C 15003P3∣ Maytansinol isobutyrate
Ziel Microtubule/Tubulin∣ADC Cytotoxin∣Bacterial∣Antibiotic
Menge 50 mg