Learn More
Ansell AccuTech™ Gammex™ Sterile Latexhandschuhe 91-225 Series
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
420.82 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21788" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21788" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Größe:
6
6.5
7
7.5
8
8,5
9
Description
- Durch Gammastrahlung sterilisiert und widerstandsfähig gegen Durchstechen
- Latex bietet mehr Flexibilität, Elastizität und Sensibilität an den Fingerspitzen
- Geringer Proteingehalt minimiert das Risiko von Allergien des Typs I
- Naturfarben
- Länge: 300 mm (11,8 Zoll)
- Verpackung: 200 Paare pro Karton
- Für komplizierte Handhabungsaufgaben
Konformitätszertifikat (COC) erhältlich.
Anwendungen:
Arzneimittelherstellung, Herstellung von Medizingeräten und Biotechnologie
Certifications
510K als Medizinprodukt zugelassen
Specifications
Zertifizierung/Konformität | ASTM D3577, AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
Cleanroom Class | Klasse 100/ISO 5 |
AQL | 1 |
Farbe | Naturfarben |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Finger Thickness (English) | 9,1 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,23 mm |
Material | Latex |
Palm Thickness (English) | 9,1 mil |
Show More |