Learn More
Ansell Nitrilite™ 93-401 Nitrilhandschuhe für Reinräume der Klasse 10/ISO 4
Catalog Number 11746374
Die sauberen Nitrilhandschuhe mit sehr niedrigem Ionen- und Partikelgehalt bieten eine gute Fingerfertigkeit, Komfort und eine längere Tragezeit. Entwickelt für den Einsatz in Reinraumumgebungen der Klasse 10 (ISO 4), z. B. in der Biotechnologie und der Herstellung medizinischer Geräte.
  • Aus Acetal-Polymer
  • Kompatibel mit Klasse 10 (ISO 4)
  • Sehr niedriger Ionen- und Partikelgehalt
  • 100 % puderfrei ohne Plastifizierer, Silikon oder Pigmente
  • Ergonomisches Design
  • Weich und flexibel mit texturierten Fingern für ein besseres Tragegefühl und Griff
  • Mit Rollrand für einfaches Anziehen
  • Beidhändig
Bestellinformation
50 vakuumversiegelte Handschuhe in unbedrucktem Polybeutel; zwei Polybeutel in reinraumtauglicher Sammelpackung versiegelt.