Learn More
Antazoline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438586
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16438586 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16438586 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB1067
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Antazoline hydrochloride is a 1st generation antihistamine with also anticholinergic properties used to relieve nasal congestion and in eye drops.
Antazoline hydrochloride is a 1st generation antihistamine with also anticholinergic properties used to relieve nasal congestion and in eye drops.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antazoline hydrochloride
CAS 2508-72-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H20ClN3
Menge 100 mg
Synonym Phenazoline hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 53 mg/mL (175.61 mM)
SMILES [H]Cl.C1(CN(C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3)=NCCN1
Molekulargewicht (g/mol) 301.81
Formelmasse 301.81
Reinheit (%) 99.43%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation