Learn More
Antazolinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135664
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135664 1 g 1 Gramm
30133367 100 g 100 Gramm
17954465 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135664 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6784051G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2508-72-7
Summenformel C17 H19 N3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 301.81
Synonym 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[(N-benzylanilino)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 5512M, Antastan, Antasten, Antazoline chloride, Antazoline hydrochloride, Antihistal, Antistin, Antistina, Antistine hydrochloride, Azalone, Ben-a-hist, Dibistin, Fenazolina, Histazine, Histostab, Imidamine, Phenazoline hydrochloride
IUPAC-Name N-Benzyl-N-(4,5-Dihydro-1H-Imidazol-2-ylmethyl)anilin; Hydrochlorid
SMILES Cl.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antazoline hydrochloride
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);1H
Formelmasse 301.1346