Learn More
Anthracen-9,10-Diboronsäure-bis-(Pinacol)-Ester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15469415
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15469415 5 g 5 Gramm
15459415 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15469415 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51921.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 863992-56-7 | C26H32B2O4 | 430.16 g/mol
It is used synthesis, structure and electrochemistry of mono- and dinuclear osmium n,n-di- and tetraphenylbipyridyls and extended bipyridyls. It is also used as a primary and secondary intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendung in Synthese, Struktur und Elektrochemie von mono- und dinuklearen Osmium-n,n′-di- und -tetraphenylbipyridylen und erweiterten Bipyridyllen. Wird auch als Primär- und Sekundär-Zwischenstufe verwendet.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 863992-56-7
Summenformel C26H32B2O4
Molekulargewicht (g/mol) 430.16
MDL-Nummer MFCD16294538
InChI-Schlüssel ZLXSWNVYGSZXOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-anthracenediboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-10-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl anthracen-9-yl-1,3,2-dioxaborolane, amtb237, anthracene-9,10-diboronic acid bis pinacol ester, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolanyl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl 1.3.2 dioxaborolan-2-yl anthracene, 9,10-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl anthracene, 1,3,2-dioxaborolane, 2,2'-9,10-anthracenediyl bis 4,4,5,5-tetramethyl
PubChem CID 57415691
IUPAC-Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-[10-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)anthracen-9-yl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C2C=CC=CC2=C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthracene-9,10-diboronic acid bis(pinacol) ester
Menge 5 g
Formelmasse 430.16
Reinheit (%) 95%