Learn More
Anthracen-9-Boronsäure, 99 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Anthracene-9-boronic acid |
| Schmelzpunkt | ∽215°C (decomposition) |
| Menge | 100 mg |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 3301031 |
| Formelmasse | 222.06 |
| Reinheit (%) | 99% |