Learn More
Anthracen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-60630 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10030630 5 g Glasflasche 5 Gramm
10783821 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10176313 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11944451 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
13428298 10 kg Kunststoff-Fass 10 Kilogramm
5 options
Artikelnummer. 10030630
Marke: Thermo Scientific Acros 104860050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 120-12-7 | C14H10 | 178.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-12-7
Summenformel C14H10
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
MDL-Nummer MFCD00001240
InChI-Schlüssel MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
PubChem CID 8418
ChEBI CHEBI:35298
IUPAC-Name Anthracen
SMILES C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthracene
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 215.0°C to 218.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 340.0°C
Flammpunkt 121°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 05,657
Fieser 12,290; 15,99; 16,13
Merck Index 15,674
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/67mL alcohol - 1g/70mL methanol, 1g/200mL ether - 1g/62mL benzene, 1g/85mL chloroform - 1g/31mL carbon disulfide, 1g/86mL ccl4 - 1g/125mL toluene
Formelmasse 178.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthracene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.