Learn More
Anthracene, TRC
Artikelnummer. 30004771
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004771 25 g 25 Gramm
17935095 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004771 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA67840025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-12-7
Summenformel C14 H10
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
Synonym Anthracin, Green Oil, NSC 7958, Paranaphthalene, Tetra Olive N2G
IUPAC-Name Anthracen
SMILES c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthracene
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H
Formelmasse 178.0783