Learn More
Anthranilsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10182700 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10182700 100 g 100 Gramm
13448298 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10182700 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104911000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 118-92-3 | C7;H7;NO2; | 137.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-92-3
Summenformel C7;H7;NO2;
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthranilic acid
Schmelzpunkt 144.0°C to 148.0°C
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Kunststoffflasche
Beilstein 14, 310
Merck Index 15, 417
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 5.7 g/L (25°C). Other solubilities: readily soluble in ethanol, esters, acetone, soluble in pyridine, hot chloroform, hot benzene
Dichte 1.4100 g/mL
Menge 100 g
Flammpunkt 150°C
Formelmasse 137.14
Relative Dichte 1.4100
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthranilic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.