Learn More
Anthranilsäure, spezifiziertes Reagenz für allgemeine Laborarbeiten, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11453523 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
:
100 g, Glasgefäß
Artikelnummer.
11453523 100 g, Glasgefäß
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11453523
Marke: Fisher Chemical A/7680/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
CAS 118-92-3
Schmelzpunkt 144°C
Farbe Gelb
pH 4
Verpackung Glasgefäß
Summenformel C7H7NO2
MDL-Nummer 7712
Menge 100 g
Formelmasse 137.14g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ANTHRANILIC ACID
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.