Learn More
Anthraquinon, TRC
Artikelnummer. 30136801
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136801 250 g 250 Gramm
30134951 500 g 500 Gramm
17939339 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136801 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA679245250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-65-1
Summenformel C14 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.21
Synonym Anthraquinone (8CI), 1,4,11,12-Tetrahydro-9,10-anthraquinone, 9,10-Anthraquinone, Anthracene-9,10-quinone, Anthradione, Avipel, DAQ-N, Flight Control, Flight Control Plus, Hoelite, Kawasaki SAQ, Morkit, NSC 7957, SAQ, SAQ (quinone)
IUPAC-Name Anthracen-9,10-Dion
SMILES O=C1c2ccccc2C(=O)c3ccccc13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthraquinone
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/C14H8O2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
Formelmasse 208.0524