Learn More
Anthron, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024448
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11429416
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19118.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
It finds its applications in organic synthesis. It is used for a popular cellulose assay and in the colorometric determination of carbohydrates in body fluids and of animal starch in liver tissue. The anthrones are used in pharmacy as laxative. They stimulate the motion of the colon and are responsible for less water reabsorption. They may only be used for a short amount of time, because long time use may lead to loss of electrolytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Benzol und heißen NaOH-Lösungen. Unlöslich in Wasser
Hinweise
Lichtempfindlich. Vor Licht geschützt aufbewahren und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-44-8
Summenformel C14H10O
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00001187
InChI-Schlüssel RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthrone, Alfa Aesar
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 153°C to 160°C
Farbe Gelb
Menge 25 g
Beilstein 1910173
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,691
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol, benzene, and hot NaOH solutions; Insoluble in water
IUPAC-Name 10H-anthracen-9-on
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthrone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 9(10H)-Anthracenone