Learn More
Anthron, Zur Analyse ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522164 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10522164 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10488240 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
15159153 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10522164 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 104961000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 90-44-8 | C14H10O | 194.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-44-8
Summenformel C14H10O
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00001187
InChI-Schlüssel RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
PubChem CID 7018
ChEBI CHEBI:33835
IUPAC-Name 10H-anthracen-9-on
SMILES O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Anthrone
Extinktion 0.75 max. (425nm, 1cm cell) Passes Test, 0.045 max. (620nm, 1cm cell) Passes Test
Schmelzpunkt 152.0°C to 157.0°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 721.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 07,473
Empfindlichkeit (to carbohydrates) Passes Test
Merck Index 15,682
Löslichkeitsinformationen (in ethyl acetate) Passes test
Formelmasse 194.23
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthrone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 9(10H)-Anthracenone