Learn More
6x-His Tag Monoclonal Antibody (4E3D10H2/E3), Alexa Fluor™ 555, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA1135A555
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15567191
  • 414.00 € / 100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
6x-His Tag Monoclonal antibody specifically detects 6x-His Tag in Tag samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
6x-His Tag
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide
Mouse
Protein A
RUO
4° C, do not freeze
Liquid
Tag
Immunocytochemistry, Western Blot
4E3D10H2/E3
Alexa Fluor 555
6His tag; 6X His; His Tag; Histidine Tag
Mixture of N-terminal and C-terminal 6x-His peptides, CG-HHHHHH and HHHHHH-GC
50 μL