Learn More
A1CF Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA541849
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15555082
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: MESNHKSGDG LSGTQKEAAL RALVQRTGYS LVQENGQRKY GGPPPGWDAA Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 79%
A1CF Polyclonal antibody specifically detects A1CF in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
A1CF
Polyclonal
Unconjugated
A1CF
1810073H04Rik; A1cf; A1cft; Acf; ACF64; ACF65; apo-B RNA editing protein; Apobec-1; APOBEC1 complementation factor; apobec-1 complementation factor; apobec-1 complementation factor (ACF) (ASP); Apobec-1 complementation factor APOBEC-1 stimulating protein; Apobec-1 complementation factor, APOBEC-1 stimulating protein; APOBEC1 complementation factort; APOBEC-1 stimulating protein; APOBEC1CF; APOBEC1-stimulating protein; ASP; MGC163391; RP11-564C4.2
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
29974
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9NQ94
A1CF
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human A1CF