Learn More
ABCA9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518953
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11316933
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ABCA9 Polyclonal antibody specifically detects ABCA9 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
ABCA9
Polyclonal
Unconjugated
ABCA9
ABCA9; ATP binding cassette subfamily A member 9; ATP-binding cassette A9; ATP-binding cassette sub-family A member 9; ATP-binding cassette transporter sub-family A member 9; ATP-binding cassette, subfamily A (ABC1), member 9; ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 9; D630040K07Rik; DKFZp686F2450; EST640918; MGC75415
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
10350
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8IUA7
ABCA9
Synthetic peptide sequence (QRVVQELEMENIQD) corresponding to the internal amino acids of ABCA9