Learn More
APAAP Complex Monoclonal Antibody (WR31), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA180405
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11585452
  • 514.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-80405 detects APAAP Complex: an alkaline phosphatase linked to a monoclonal anti-alkaline phosphatase antibody. APAAP complexes are designed for use as detection reagents in immunohistochemistry procedures. They are used in combination with a suitable bridging antibody and appropriate visualization system.
APAAP Complex Monoclonal antibody specifically detects APAAP Complex in Chemical samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
APAAP Complex
Monoclonal
Unconjugated
Alkaline Phosphatase Complex
Bovine alkaline phosphatase.
1 mL
Primary
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin)
WR31
antibody with cell culture media and 0.09% sodium azide
Mouse
purified
RUO
4° C, do not freeze
Liquid
Chemical