Learn More
ATP Synthase β Mouse, Unlabeled, Clone: 10, BD
Mouse Monoclonal Antibody
321.00 € - 504.00 €
Spezifikation
Antigen ATP Synthase β
Klon 10
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
612518
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15896199
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
612519
150 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
ATP synthase is a large enzyme complex that uses an electrochemical H+ or Na+ gradient to synthesize ATP from ADP and Pi, providing the organism with the ATP needed for energy. The complex consists of two major units, F0 and F1. F0 is embedded in the inner membrane of the mitochondria and, due to its hydrophobic nature, translocates protons across this membrane. F1 is the catalytic portion in the matrix region of the mitochondria and is comprised of α, β, γ, δ, and ε subunits at a 3:3:1:1:1 ratio. The β subunit is synthesized in the nuclear genome,transported to the mitochondria, and assembled with the other subunits. It is encoded by a single copy gene, is ubiquitously expressed and highly conserved among species. ATP synthase β contains an Ets domain binding site, which is a main site for promoter activity. Ets proteins contain domains that are involved in transcriptional activation, protein-protein interactions, and intramolecular repression of DNA binding. This site acts as a target for transcriptional control by the Ets family of transcription factors. Thus, ATP synthase β is involved in the synthesis of ATP and is controlled in part by ETS family proteins.
Bioimaging, Immunofluorescence, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
ATP Synthase β
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
10
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Human ATP Synthase β aa. 428-539
Primary
Store undiluted at -20°C.