Learn More
BAALC Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA513554
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10853031
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BAALC Polyclonal antibody specifically detects BAALC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BAALC
Polyclonal
Unconjugated
BAALC
2810457D07Rik; Baalc; Brain and acute leukemia cytoplasmic protein; brain and acute leukemia, cytoplasmic; FLJ12015; HGNC:14333
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
79870
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q8WXS3
BAALC
KLH conjugated synthetic peptide between 41-68 amino acids from the N-terminal region of human BAALC
400 μL