Learn More
GRK2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518481
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11386453
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse, porcine and rat based on sequence homology.
GRK2 Polyclonal antibody specifically detects GRK2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
GRK2
Polyclonal
Unconjugated
GRK2
ADRBK1; Adrbk-1; adrenergic beta receptor kinase 1; adrenergic receptor kinase, beta 1; adrenergic, beta, receptor kinase 1; BARK; BARK1; Bark-1; beta ARK; Beta-adrenergic receptor kinase 1; beta-adrenergic receptor kinase 1 beta ARK1; beta-AR kinase-1; betaARK1; BETA-ARK1; beta-ARK-1; EC 2.7.1.126; G protein-coupled receptor kinase 2; G-protein coupled receptor kinase 2; G-protein-coupled receptor kinase 2; grk 2; Grk2; GRK-2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
156
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P25098
GRK2
Synthetic peptide sequence (RDAYREAQQLVQR) corresponding to the internal amino acids of ADRBK1