Learn More
BUBR1 Monoclonal Antibody (8G1), HRP, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA516038
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 13209218
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody should not cross-react with hBUB1.
BUBR1 Monoclonal antibody specifically detects BUBR1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BUBR1
Monoclonal
0.6 mg/mL
PBS with no preservative
O60566, Q9Z1S0
BUB1B
A portion of hBUBR1 tagged at the N-terminus with pMAL (residues 1-350 of human BUBR1).
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG1 κ
Western Blot
8G1
HRP
BUB1B
AU045529; BUB1 budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog beta; BUB1 mitotic checkpoint serine/threonine kinase B; Bub1A; Bub1b; BUB1B, mitotic checkpoint serine/threonine kinase; BUB1beta; BUBR1; budding uninhibited by benzimidazoles 1 beta; budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog beta; budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog, beta (S. cerevisiae); hBub1; hBUBR1; MAD3/BUB1-related protein kinase; MAD3L; Mitotic checkpoint kinase MAD3L; mitotic checkpoint serine/threonine-protein kinase BUB1 beta; MVA1; Protein SSK1; SSK1
Mouse
Protein G
RUO
12236, 701
4° C, store in dark