Learn More
c-Cbl Mouse, Unlabeled, Clone: 17, BD
Mouse Monoclonal Antibody
330.00 € - 650.00 €
Spezifikation
Antigen c-Cbl
Klon 17
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15885459
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610441
50 μg
330.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15895459
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610442
150 μg
650.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
cbl was identified in the genome of a transforming retrovirus from a mouse pre-B cell lymphoma. The product of mammalian c-cbl, p120[cbl], is a widely expressed cytoplasmic protein with several distinctive domains including a RING finger motif and a large proline-rich domain. Although the normal cellular function of c-Cbl has not yet been determined, it associates with many well known signal transduction proteins. In lymphoid cells, c-Cbl is a substrate of TCR-activated protein tyrosine kinases. In addition, stimulation with EGF, PDGF, FGF, or NGF results in tyrosine-phosphorylation of c-Cbl in lymphoid and other cell types. It forms a signaling complex with Grb2 in T cells and is a SH3 and SH2 binding protein which associates with many other cytoplasmic signaling proteins including Btk, Src, fyn, lck, and the β isoform of PI-3 kinase. Thus, c-Cbl may be an important adaptor protein in growth factor and T-cell receptor signaling pathways.
Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
c-Cbl
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
17
Western Blot
Unconjugated
RUO
Canine, Chicken, Human, Mouse, Rat
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at -20°C.