Learn More
C10orf55 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544486
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15566512
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Descripción
Descripción
Peptide sequence: DTHMELDEVH CCPGRDSGGG FIKGPMLQGL QGEGKLAPIP KPTLPSPSRL Sequence homology: Human: 100%
C10orf55 Polyclonal antibody specifically detects C10orf55 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
C10orf55
Polyclonal
Unconjugated
C10orf55
bA417O11.3; C10orf55; chromosome 10 open reading frame 55; uncharacterized protein C10orf55
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
414236
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q5SWW7
C10orf55
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human C10orf55
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales