Learn More
C1orf146 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531672
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13476197
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
C1orf146 Polyclonal antibody specifically detects C1orf146 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C1orf146
Polyclonal
Unconjugated
C1orf146
C1orf146; chromosome 1 open reading frame 146; RP11-163M2.4; uncharacterized protein C1orf146
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
388649
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.81 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q5VVC0
C1orf146
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 180 of Human C1orf146