Learn More
C1QC Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535084
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15377494
  • 470.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C1QC Polyclonal antibody specifically detects C1QC in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C1QC
Polyclonal
Unconjugated
C1QC
AI385742; C1qc; C1Q-C; C1qg; Ciqc; complement C1q C chain; complement C1q subcomponent subunit C; complement component 1, q subcomponent, C chain; complement component 1, q subcomponent, c polypeptide; complement component 1, q subcomponent, gamma polypeptide
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
714
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P02747
C1QC
KLH conjugated synthetic peptide between 93-120 amino acids from the central region of human C1QC
400 μL
Primary
Human
Antibody
Ig