Learn More
C20orf3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA543374
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15506022
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: QETVMKFVPR YSLVLELSDS GAFRRSLHDP DGLVATYISE VHEHDGHLYL Sequence homology: Cow: 77%; Dog: 92%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%
C20orf3 Polyclonal antibody specifically detects C20orf3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C20orf3
Polyclonal
Unconjugated
APMAP
APMAP
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human C20orf3
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9HDC9
Rabbit
Protein A
RUO
57136
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles