Learn More
Calreticulin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA525922
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13200919
  • 528.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Calreticulin Polyclonal antibody specifically detects Calreticulin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Calreticulin
Polyclonal
Unconjugated
CALR
Autoantigen RO; CABP3; CALBP; calcium-binding protein 3; CALR; calrectulin; calregulin; Calreticulin; calreticulin precursor; cC1qR; CRP55; CRT; CRTC; Endoplasmic reticulum resident protein 60; epididymis secretory sperm binding protein Li 99n; ERp60; FLJ26680; grp60; HACBP; HEL-S-99n; I79_008346; RO; Ro/SS-A Antigen; Sicca syndrome antigen A (autoantigen Ro; calreticulin); SSA
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
12317, 64202, 811
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P14211, P18418, P27797
CALR
recombinant protein of human CALR.
400 μL
Primary
Human, Mouse, Rat