Learn More
Caspase 12 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA520033
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12888032
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A suggested positive control is human heart tissue lysate. PA5-20033 can be used with blocking peptide PEP-0152.
Caspase 12 Polyclonal antibody specifically detects Caspase 12 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Caspase 12
Polyclonal
Unconjugated
CASP12
CASP12; CASP-12; CASP12P1; caspase 12; caspase 12 (gene/pseudogene); caspase 12 pseudogene 1; caspase-12; Inactive caspase-12; OTTMUSP00000045799; OTTMUSP00000045802; OTTMUSP00000045803; UNQ9415; UNQ9415/PRO34398
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100506742, 12364, 156117
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
O08736, Q6UXS9, Q920D5
CASP12
A synthetic peptide corresponding to amino acids within the large cleavage product of murine caspase-12.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat