Learn More
Caspase 8 Monoclonal Antibody (FLICE 4-1-20), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA116841
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11594402
  • 473.00 € / 200 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Suggested positive control: antigen standard for CASP8 (transient overexpression lysate), HEK 293 whole cell lysate.
Caspase 8 Monoclonal antibody specifically detects Caspase 8 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Caspase 8
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites with 0.1% sodium azide
O89110, Q14790
Casp8
Full-length recombinant human Caspase 8 protein.
RUO
12370, 841
4° C, do not freeze
Liquid
Western Blot
FLICE 4-1-20
Unconjugated
Casp8
ALPS2B; apoptosis-related cysteine peptidase; apoptotic cysteine protease; Apoptotic protease Mch-5; CAP4; CASP8; CASP-8; caspase 8; caspase 8, apoptosis-related cysteine peptidase; caspase 8, apoptosis-related cysteine protease; Caspase8; caspase-8; Caspase-8 precursor; Caspase-8 subunit p10; Caspase-8 subunit p18; EC 3.4.22.61; FADD-homologous ICE/ced-3-like protease; FADD-like ICE; Fas-linked ICE-like protease; FLICE; FLJ17672; ICE8; ICE-like apoptotic protease 5; MACH; MACH-alpha-1/2/3 protein; MACH-beta-1/2/3/4 protein; MCH5; MGC78473; MORT1-associated ced-3 homolog; OTTHUMP00000163720; OTTHUMP00000165063; OTTHUMP00000206557; OTTHUMP00000206581
Mouse
200 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG1 κ