Learn More
Cathepsin B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514255
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10899000
  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with non-human primate based on sequence homology.
Cathepsin B Polyclonal antibody specifically detects Cathepsin B in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Cathepsin B
Polyclonal
Unconjugated
Ctsb
amyloid precursor protein secretase; APP secretase; APPS; cathepsin B; Cathepsin B heavy chain; Cathepsin B light chain; Cathepsin B1; CB; CPSB; Ctsb; cysteine protease; RSG-2
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
1508
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P07858
Ctsb
KLH conjugated synthetic peptide between 198-227 amino acids from the central region of human CATB
400 μL