Learn More
Cathepsin L Monoclonal Antibody (193702), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA523929
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15523622
  • 422.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In Western blots, less than 5% cross-reactivity with recombinant human Cathepsin L is observed and no cross-reactivity with recombinant mouse Cathepsin L is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Cathepsin L Monoclonal antibody specifically detects Cathepsin L in Insect samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Cathepsin L
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Mouse
Protein A/G
RUO
Insect
Antibody
IgG1
Immunoprecipitation, Western Blot
193702
Unconjugated
1190035F06Rik; Cat L; cathepsin L; Cathepsin L1; Cathepsin L1 heavy chain; Cathepsin L1 light chain; CATHL; CatL; CP-2; Ctsl; CTSL1; cyclic protein 2; fs; furless; major excreted protein; MEP; nackt; nkt; p39 cysteine proteinase; Procathepsin L
Sf 21-derived Insect Cathepsin L
100 μg
Primary
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized