Learn More
CD106 Rat anti-Mouse, Unlabeled, Clone: 429 (MVCAM.A), BD
Rat Monoclonal Antibody
374.00 € - 382.00 €
Spezifikation
Antigen | CD106 |
---|---|
Klon | 429 (MVCAM.A) |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15897148
|
BD Biosciences
553330 |
0.5 mg |
374.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15846318
|
BD Biosciences
550547 |
1 mL |
382.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The 429 monoclonal antibody specifically binds to both the long (∼110 kDa) transmembrane-spanning form and the truncated (∼47 kDa) GPI-linked form of vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1, CD106). CD106 is constitutively expressed on bone marrow stromal cells, myeloid cells, and splenic dendritic cells. Its expression on endothelial cells is upregulated by inflammatory cytokines and in certain pathologic conditions. CD106 expression has also been detected on apoptotic thymocytes, splenocytes, and lymphoid cell lines. VCAM-1 is a counter-receptor for VLA-4 ( α; 4 β; 1 integrin) and LPAM-1 ( α; 4 β; 7 integrin), and the 429 antibody partially blocks VCAM-1-mediated binding functions. Source of the immunogen was the mouse preadipose cell line PA6.Spezifikation
CD106 | |
Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
RUO | |
Mouse | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified | |
Vcam-1; Vascular cell adhesion molecule 1; Vascular cell adhesion protein 1 |
429 (MVCAM.A) | |
Monoclonal | |
Rat | |
Immunology | |
Mouse preadipose cell line PA6 | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C |
For Research Use Only.