Learn More
CD11b/c Mouse anti-Rat, FITC, Clone: OX-42, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 554861
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10089333
  • 606.48 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-10-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The OX-42 monoclonal antibody specifically binds to the CR3 complement (C3bi) receptor found on most monocytes, granulocytes, macrophages, dendritic cells, and microglia. It appears to recognize a common epitope shared by CD11b and CD11c (integrin αM and αX chains). OX-42 antibody inhibits C3bi binding activity.
Spezifikation
Spezifikation
CD11b/c
Monoclonal
0.5mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Resident peritoneal cells from (PVGRT1[c] x PVGRT1[u]) and (PVGRT1[c] x PVGRT1[a]) F1-hybrid rat
0.5 mg
Immunology
Rat
IgG2a κ
Flow Cytometry
OX-42
FITC
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.