Learn More
CD138 Rat anti-Mouse, APC, Clone: 281-2, BD
Rat Monoclonal Antibody
264.00 € - 441.00 €
Spezifikation
Antigen CD138
Klon 281-2
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15801259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561705
25 μg
264.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15829538
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
558626
0.1 mg
441.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The 281-2 antibody reacts with the core protein of CD138 (Syndecan-1), a cell-surface, integral membrane heparan sulfate- and chondroitin sulfate-containing proteoglycan that binds to interstitial extracellular matrix molecules. Syndecan-1 is predominantly expressed on epithelial cells, where its expression correlates with normal epithelial organization. It is also expressed on B lymphocytes at specific stages during their differentiation: precursor B cells in the bone marrow and antibody-secreting cells, including plasma cells, but not mature peripheral B cells. It is thus implicated in mediating B cell-matrix interactions. CD138 expression is also regulated during embryonic development, and the molecule shows a tissue- specific structural polymorphism resulting from different post-translational modifications. The 281-2 antibody may be used to detect the differently glycosylated forms, because it reacts with the core protein. Furthermore, the mAb detects the Syndecan-1 ectodomain which is cleaved from cell surfaces by a metalloproteinase.
Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
CD138
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
Mouse
NAMRU mouse mammary gland epithelial cell line NMuMG
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
281-2
Flow Cytometry
APC
RUO
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
IgG2a κ
Affinity Purified
SYND1; Syndecan-1; syn-1; Sdc1; Sstn; synstatin