Learn More
CD144 Mouse anti-Human, PE, Clone: 55-7H1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 561714
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15891259
  • 176.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The 55-7H1 antibody reacts with a calcium-independent epitope on cadherin-5, a member of the cadherin family of calcium-dependent adhesion molecules. Cadherin-5 is expressed on endothelial cells in vivo and in vitro. It may play a role in the organization of lateral endothelial junctions and in the control of permeability properties of vascular endothelium.
Spezifikation
Spezifikation
CD144
Monoclonal
PE
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
55-7H1
VE-cadherin; Cadherin-5; CDH5; Vascular endothelial cadherin
Mouse
25 Tests
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.