Learn More
anti-CD1a; Clone: HI149; BD
178.69 € - 379.85 €
Spezifikation
| Antigen | CD1a |
|---|---|
| Klon | HI149 |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Konjugat | Brilliant Violet 421 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15893219
|
BD Biosciences
563939 |
25 Tests |
179.00 € 178.69 € / 1 Stück Sparen 0.31 € 0.17% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
15883219
|
BD Biosciences
563938 |
100 Tests |
380.00 € 379.85 € / 1 Stück Sparen 0.15 € 0.04% Rabatt |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Host Species: Mouse
Clone: HI149
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Hu
Flow cytometry
Spezifikation
| CD1a | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Affinity Purified |
| HI149 | |
| Brilliant Violet 421 | |
| RUO | |
| Primary |