Learn More
CD1a Mouse anti-Human, PE, Clone: HI149, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 555807
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15898448
  • 419.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The HI149 monoclonal antibody specifically binds to CD1a. CD1a is a type I transmembrane glycoprotein. The 49 kDa CD1a polypeptide is associated with β2-microglobulin. CD1a is expressed on cortical thymocytes, dendritic cells and Langerhans cells. CD1a has structural similarities to the MHC class I antigen, and plays a role in antigen presentation.
Spezifikation
Spezifikation
CD1a
Monoclonal
PE
Mouse
100 Tests
Immunology
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
HI149
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.