Learn More
CD27 Monoclonal Antibody (DEN-3), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA112074
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11583543
  • 434.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD27 Monoclonal antibody specifically detects CD27 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD27
Monoclonal
20 μg/mL
PBS with 0.2% carrier protein and 0.08% sodium azide
P26842
CD27
White blood cells.
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry
DEN-3
FITC
CD27
CD antigen 27; CD27; CD27 antigen; CD27 molecule; CD27L receptor; LPFS2; S152; S152. LPFS2; sCD27; soluble CD27; T cell activation antigen S152; T14; T-cell activation antigen CD27; TNFRSF7; TNFSF7; Tp55; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
Mouse
Protein A/G
RUO
939
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!