Learn More
CD70 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA521943
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12560708
  • 512.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: Jurkat. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
CD70 Polyclonal antibody specifically detects CD70 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CD70
Polyclonal
Unconjugated
Cd70
CD27 ligand; Cd27l; CD27-L; CD27LG; CD70; CD70 antigen; Cd70 molecule; Ki-24 antigen; surface antigen CD70; Tnfsf7; TNLG8A; tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7; tumor necrosis factor ligand 8A; tumor necrosis factor ligand superfamily member 7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
970
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P32970
Cd70
Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 129 and 193 of CD70 (Uniprot ID#P32970)