Learn More
CD28 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA123388
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11510893
  • 544.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-23388 detects CD28 in human samples.
CD28 Polyclonal antibody specifically detects CD28 in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
CD28
Polyclonal
Unconjugated
Cd28
antigen CD28; CD28; CD28 antigen; CD28 antigen (Tp44); CD28 isoform; CD28 isoform 2; Cd28 molecule; CD28 precursor protein; CD28 protein; CD28 protein precursor; CD28RNA; cell surface protein; CHT28; contains partial extracellular domain; costimulatory molecule B7 receptor CD28; EGK_04709; MGC138290; sCD28; soluble CD28; T44; T-cell costimulatory molecule CD28; T-cell costimulatory molecule Tp44; T-cell-specific surface glycoprotein CD28; T-cell-specific surface glycoprotein CD28 homolog; TP44
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
940
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
P10747
Cd28
Synthetic peptide corresponding to residues S(75) Q Q L Q V Y S K T G F N(85) of the v-like region of human CD28.