Learn More
CD45 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 605, Clone: HI30, BD
Mouse Monoclonal Antibody
305.00 € - 620.00 €
Spezifikation
Antigen CD45
Klon HI30
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Violet 605
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15893309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
564048
25 Tests
305.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15883309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
564047
100 Tests
620.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The HI30 monoclonal antibody specifically binds to the 180, 190, 205, 220 kDa protein isoforms of CD45. CD45 is encoded by the PTPRC ( Protein tyrosine phosphatase receptor type C) gene. CD45, also known as the leukocyte common antigen (LCA), is a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. It is present on all human leukocytes including lymphocytes, monocytes, granulocytes, eosinophils, and thymocytes. CD45 is absent from circulating erythrocytes, platelets, or mature erythroid cells of bone marrow and non-hemopoietic tissues.
For optimal and reproducible results, BD Horizon Brilliant Stain Buffer should be used anytime two or more BD Horizon Brilliant dyes are used in the same experiment. Fluorescent dye interactions may cause staining artifacts which may affect data interpretation. The BD Horizon Brilliant Stain Buffer was designed to minimize these interactions. More information can be found in the Technical Data Sheet of the BD Horizon Brilliant Stain Buffer (Cat. No. 563794).
Spezifikation
Spezifikation
CD45
Flow Cytometry
Brilliant Violet 605
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
IgG1 κ
Affinity Purified
PTPRC; CD45R; LCA; L-CA; Leukocyte Common Antigen; B220; T200; GP180; LY5
HI30
Monoclonal
Mouse
Human
Human Peripheral Blood Leucocytes
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.