Learn More
CD5 Mouse anti-Human, APC, Clone: UCHT2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 555355
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15898088
  • 500.46 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The UCHT2 monoclonal antibody specifically binds to CD5. CD5 is a 67 kDa single-chain, type 1 transmembrane glycoprotein expressed on most thymocytes, the majority of peripheral T lymphocytes and a subpopulation of B cells. CD72 has been shown to be the natural ligand for CD5. CD5+ B cells produce polyreactive antibodies (mostly IgM).
Spezifikation
Spezifikation
CD5
Monoclonal
APC
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
UCHT2
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human T cells
100 Tests
Immunology
Human
IgG1 κ