Learn More
CD8 Mouse anti-Human, APC-H7, Clone: SK1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
243.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen | CD8 |
---|---|
Klon | SK1 |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | APC-H7 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15830069
|
BD Biosciences
560273 |
25 Tests |
243.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12880500
|
BD Biosciences
561423 |
50 Tests |
451.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15879988
|
BD Biosciences
560179 |
100 Tests |
550.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
CD8 recognizes the 32kDa a-subunit of a disulfide-linked bimolecular complex. The majority of peripheral blood CD8+ T lymphocytes express an a/b heterodimer (Mr 32, 30kDa), while CD8+CD16+ natural killer (NK) lymphocytes and CD8+ T-cell receptor (TCR)-γ/δ+ lymphocytes express a/a homodimer (Mr 30kDa). CD8+TCR-α/β+ lymphocytes can express either an α/α homodimer or α/β heterodimer. The CD8 antigenic determinant binds to class I major histocompatibility (MHC) molecules resulting in increased adhesion between the CD8+ T lymphocytes and target cells. Binding of the CD8 antigen is coupled to a protein tyrosine kinase p56lck. The CD8:p56lck complex can play a role in T-lymphocyte activation through mediation of the interactions between the CD8 antigen and the CD3/TCR complex.
Host Species: Mouse
Clone: SK1
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Immunogen: Human Peripheral Blood T Cells
Flow Cytometry
Spezifikation
CD8 | |
Flow Cytometry | |
APC-H7 | |
RUO | |
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey | |
Human Peripheral Blood T Cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
SK1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Immunology | |
Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
CD8α; CD8A; CD8 alpha; Leu2a; MAL; T8; p32 |
For Research Use Only.