Learn More
OPRD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA124532
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11575423
  • 493.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence identity/similarity to mouse:81/87%. Rat 75/75%.
OPRD1 Polyclonal antibody specifically detects OPRD1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
OPRD1
Polyclonal
Unconjugated
OPRD1
delta 1 opioid receptor; delta opioid receptor 1; delta-type opioid receptor; DOR; D-OR-1; DOR-1; K56; mDOR; MSL-2; Nbor; Opioid receptor; opioid receptor A; opioid receptor delta 1; opioid receptor, delta 1; OPRD; Oprd1; Ror-a
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
4985
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P41143
OPRD1
Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminus of human delta Opioid receptor
25 μg