Learn More
E2F1 Monoclonal Antibody (KH95), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 321400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10231983
  • 469.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
E2F1 Monoclonal antibody specifically detects E2F1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ChIP Assay, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
E2F1
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
O09139, Q01094, Q61501
E2F1
Recombinant human E2F-1 protein.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2a
ChIP Assay, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
KH95
Unconjugated
E2F1
E2F transcription factor 1; E2F1; E2F-1; mKIAA4009; PBR3; PRB-binding protein E2F-1; RBAP1; RBAP-1; RBBP3; RBBP-3; RBP3; Retinoblastoma-associated protein 1; retinoblastoma-binding protein 3; Transcription factor E2F1
Mouse
Protein A
RUO
13555, 1869, 399489
-20°C