Learn More
anti-EEA1, Polyclonal, Abcam™
This product is for research use only and not for diagnostic or therapeutic procedures. Customer is granted a limited, non-exclusive license for internal research and shall not attempt to reverse engineer.
Marke: Abcam AB2900-100UG
Beschreibung
Host Species: Rabbit
Isotype: IgG
Cross Reactivity: Mouse, Rat, Hamster, Cow, Dog, Human, Xenopus laevis
Immunogen: Synthetic peptide derived from within residues 1350 to the C-terminus of Human EEA1.
Applications:
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blotting
Spezifikation
| EEA1 | |
| 0.3-1mg/mL | |
| Rabbit | |
| Affinity Purified | |
| Neuroscience, Signal Transduction, Tags And Cell Markers | |
| Bovine, Canine, Hamster, Human, Mouse, Rat, Xenopus species |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| Synthetic peptide derived from within residues 1350 to the C-terminus of Human EEA1. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| IgG |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.